Merck
ENA429359298
Enamine
4-(oxolan-3-yloxy)benzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
208.21
Número MDL:
Iupac Name
4-(tetrahydro-3-furanyloxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H12O4/c12-11(13)8-1-3-9(4-2-8)15-10-5-6-14-7-10/h1-4,10H,5-7H2,(H,12,13)
Clave InChI
AUPVXELYDOKUDB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187497
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187497
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)