ENA429358538
Enamine
2,4-dichloro-5-iodobenzoic acid
About This Item
Iupac Name
2,4-dichloro-5-iodobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H3Cl2IO2/c8-4-2-5(9)6(10)1-3(4)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)
Clave InChI
RVEQDEIBFPXXBJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-183313
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-183313
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)