Merck
ENA428683204
Enamine
1-oxa-8-azaspiro[5.5]undecane
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
155.24
Número MDL:
Iupac Name
1-oxa-8-azaspiro[5.5]undecane
Inchi Code
1S/C9H17NO/c1-2-7-11-9(4-1)5-3-6-10-8-9/h10H,1-8H2
Clave InChI
QHPMPGYFWNHQKR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-183387
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-183387
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)