ENA428683050
Enamine
(2S,3S)-2-amino-N,3-dimethylpentanamide hydrochloride
About This Item
Iupac Name
(2S,3S)-2-amino-N,3-dimethylpentanamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H16N2O.ClH/c1-4-5(2)6(8)7(10)9-3;/h5-6H,4,8H2,1-3H3,(H,9,10);1H/t5-,6-;/m0./s1
Clave InChI
AAVANSUHWBEDSU-GEMLJDPKSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-182925
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)