Merck
ENA428683013
Enamine
2-(4-bromo-1H-pyrazol-3-yl)pyrazine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
225.05
Número MDL:
Iupac Name
2-(4-bromo-1H-pyrazol-3-yl)pyrazine
Inchi Code
1S/C7H5BrN4/c8-5-3-11-12-7(5)6-4-9-1-2-10-6/h1-4H,(H,11,12)
Clave InChI
XGUMLSJNLSPXLZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-182829
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-182829
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)