Merck
ENA428682595
Enamine
N2,N2-dimethyl-1H-1,3-benzodiazole-2,5-diamine dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
249.14
Número MDL:
Iupac Name
N2,N2-dimethyl-1H-benzo[d]imidazole-2,5-diamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N4.2ClH/c1-13(2)9-11-7-4-3-6(10)5-8(7)12-9;;/h3-5H,10H2,1-2H3,(H,11,12);2*1H
Clave InChI
AQEYYFUWKMLDSO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-184376
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-184376
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)