Merck
ENA428682577
Enamine
4-[3-(trifluoromethoxy)phenyl]oxan-4-amine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
297.7
Número MDL:
Iupac Name
4-(3-(trifluoromethoxy)phenyl)tetrahydro-2H-pyran-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H14F3NO2.ClH/c13-12(14,15)18-10-3-1-2-9(8-10)11(16)4-6-17-7-5-11;/h1-3,8H,4-7,16H2;1H
Clave InChI
VXXZKJCDCMNKAJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-183989
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-183989
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)