ENA428074467
Enamine
spiro[2.5]octane-6-carbaldehyde
About This Item
Iupac Name
spiro[2.5]octane-6-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H14O/c10-7-8-1-3-9(4-2-8)5-6-9/h7-8H,1-6H2
Clave InChI
LQPGRYWUUGVTPV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-182207
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-182207
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)