ENA428074369
Enamine
methyl 3-(1-ethyl-1H-pyrazol-4-yl)but-2-enoate
About This Item
Iupac Name
methyl (E)-3-(1-ethyl-1H-pyrazol-4-yl)but-2-enoate
Inchi Code
1S/C10H14N2O2/c1-4-12-7-9(6-11-12)8(2)5-10(13)14-3/h5-7H,4H2,1-3H3/b8-5+
Clave InChI
CANIVZWVMJIYES-VMPITWQZSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-178511
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-178511
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)