ENA428073778
Enamine
7-methyl-1,4-thiazepane
About This Item
Iupac Name
7-methyl-1,4-thiazepane
Inchi Code
1S/C6H13NS/c1-6-2-3-7-4-5-8-6/h6-7H,2-5H2,1H3
Clave InChI
VBNZYCQGFMZEMU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-179167
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-179167
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)