ENA428073059
Enamine
[(pent-4-en-1-yloxy)methyl]benzene
About This Item
Iupac Name
[(4-pentenyloxy)methyl]benzene
Inchi Code
1S/C12H16O/c1-2-3-7-10-13-11-12-8-5-4-6-9-12/h2,4-6,8-9H,1,3,7,10-11H2
Clave InChI
HGTJLOSSHOFXQI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177366
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177366
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)