ENA428072812
Enamine
3-chloro-4-methylthiophene-2-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
3-chloro-4-methyl-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H5ClO2S/c1-3-2-10-5(4(3)7)6(8)9/h2H,1H3,(H,8,9)
Clave InChI
LCMXOGJHXOFWNQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176370
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176370
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)