Merck
ENA424045982
Enamine
5-(2,3-difluorophenyl)furan-2-carbaldehyde
Seleccione un Tamaño
100 MG
370,00 €
250 MG
507,80 €
500 MG
775,60 €
1 G
981,00 €
2.5 G
1880,60 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-176142-100MG
370,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
370,00 €
250 MG
507,80 €
500 MG
775,60 €
1 G
981,00 €
2.5 G
1880,60 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
208.16
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-176142-100MG
370,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
5-(2,3-difluorophenyl)-2-furaldehyde
Inchi Code
1S/C11H6F2O2/c12-9-3-1-2-8(11(9)13)10-5-4-7(6-14)15-10/h1-6H
Clave InChI
QEWHDSVJGJKRPO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176142
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176142
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)