ENA424045893
Enamine
2-methyl-3,4-dihydro-2H-1lambda4,4-benzothiazin-1-one
About This Item
Iupac Name
2-methyl-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]thiazine 1-oxide
Inchi Code
1S/C9H11NOS/c1-7-6-10-8-4-2-3-5-9(8)12(7)11/h2-5,7,10H,6H2,1H3
Clave InChI
ZPGQIOYXLFWFQV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176039
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)