Merck
ENA424045306
Enamine
3-[3-(2-methoxyethoxy)phenyl]propanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
224.26
Número MDL:
Iupac Name
3-(3-(2-methoxyethoxy)phenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C12H16O4/c1-15-7-8-16-11-4-2-3-10(9-11)5-6-12(13)14/h2-4,9H,5-8H2,1H3,(H,13,14)
Clave InChI
UNIISWOHWZGDNE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-173866
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-173866
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)