ENA423210556
Enamine
[(3-methylphenyl)methyl](2-methylpropyl)amine
About This Item
Iupac Name
2-methyl-N-(3-methylbenzyl)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C12H19N/c1-10(2)8-13-9-12-6-4-5-11(3)7-12/h4-7,10,13H,8-9H2,1-3H3
Clave InChI
DRVVGYSIQIUGRR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-32547
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-32547
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)