Merck
ENA423210037
Enamine
benzyl 3-amino-2-phenylpropanoate hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
291.78
Número MDL:
Iupac Name
benzyl 3-amino-2-phenylpropanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C16H17NO2.ClH/c17-11-15(14-9-5-2-6-10-14)16(18)19-12-13-7-3-1-4-8-13;/h1-10,15H,11-12,17H2;1H
Clave InChI
JJJARRYOIJJCTH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-173242
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-173242
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)