Merck
ENA423209743
Enamine
5-propyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
178.19
Número MDL:
Iupac Name
5-propyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7(4H)-one
Inchi Code
1S/C8H10N4O/c1-2-3-6-4-7(13)12-8(11-6)9-5-10-12/h4-5H,2-3H2,1H3,(H,9,10,11)
Clave InChI
KZPRAIXAZRGXPX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171176
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171176
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)