Merck
ENA423209716
Enamine
methyl 3-(3,5-dichlorophenyl)prop-2-ynoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
229.06
Número MDL:
Iupac Name
methyl 3-(3,5-dichlorophenyl)-2-propynoate
Inchi Code
1S/C10H6Cl2O2/c1-14-10(13)3-2-7-4-8(11)6-9(12)5-7/h4-6H,1H3
Clave InChI
MUATVVRPLPDPII-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171060
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171060
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)