Merck
ENA423209504
Enamine
4,7-difluoro-1H-indole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
153.13
Número MDL:
Iupac Name
4,7-difluoro-1H-indole
Inchi Code
1S/C8H5F2N/c9-6-1-2-7(10)8-5(6)3-4-11-8/h1-4,11H
Clave InChI
WXDUAQYBARJXOQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170210
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170210
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)