ENA423209500
Enamine
methoxy[1-(3-nitrophenyl)ethylidene]amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
194.19
Iupac Name
(1E)-1-(3-nitrophenyl)ethanone O-methyloxime
Inchi Code
1S/C9H10N2O3/c1-7(10-14-2)8-4-3-5-9(6-8)11(12)13/h3-6,10H,1H2,2H3
Clave InChI
POVJSTVTHDCSPR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170199
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170199
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)