Merck
ENA423204035
Enamine
2,4-dimethyl-N-(2-methylpropyl)aniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
177.29
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
N-isobutyl-2,4-dimethylaniline
Inchi Code
1S/C12H19N/c1-9(2)8-13-12-6-5-10(3)7-11(12)4/h5-7,9,13H,8H2,1-4H3
Clave InChI
GWXKOPLNQUGANY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-164454
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-164454
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)