Merck
ENA413172041
Enamine
(1S)-1-[3-(propan-2-yloxy)phenyl]ethan-1-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
180.25
Número MDL:
Iupac Name
(1S)-1-(3-isopropoxyphenyl)ethanol
Inchi Code
1S/C11H16O2/c1-8(2)13-11-6-4-5-10(7-11)9(3)12/h4-9,12H,1-3H3/t9-/m0/s1
Clave InChI
LBNKLYCKUMWXNX-VIFPVBQESA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157017
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157017
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)