Merck
ENA413171711
Enamine
tert-butyl 3-amino-4-methylpiperidine-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
214.31
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-amino-4-methyl-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H22N2O2/c1-8-5-6-13(7-9(8)12)10(14)15-11(2,3)4/h8-9H,5-7,12H2,1-4H3
Clave InChI
OWWPBKGSGNQMPL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155829
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155829
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)