Merck
ENA413170966
Enamine
2-amino-2-(3-fluorophenyl)propanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
183.18
Número MDL:
Iupac Name
2-(3-fluorophenyl)alanine
Inchi Code
1S/C9H10FNO2/c1-9(11,8(12)13)6-3-2-4-7(10)5-6/h2-5H,11H2,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
APAZXWQWMVTBBZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154289
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154289
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)