ENA413170367
Enamine
1,6-naphthyridine-4-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Iupac Name
1,6-naphthyridine-4-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H6N2O2.ClH/c12-9(13)6-1-4-11-8-2-3-10-5-7(6)8;/h1-5H,(H,12,13);1H
Clave InChI
TXTJKUXEXJUULI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-152415
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)