Merck
ENA413168612
Enamine
4-(3,5-dimethoxyphenyl)piperidin-4-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
237.3
Número MDL:
Iupac Name
4-(3,5-dimethoxyphenyl)piperidin-4-ol
Inchi Code
1S/C13H19NO3/c1-16-11-7-10(8-12(9-11)17-2)13(15)3-5-14-6-4-13/h7-9,14-15H,3-6H2,1-2H3
Clave InChI
IEEGCHLFFPMLIO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-148323
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-148323
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)