ENA413167631
Enamine
N1-(6-methylpyridin-2-yl)ethane-1,2-diamine
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-146223-100MG
393,40 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-146223-100MG
393,40 €
Iupac Name
N~1~-(6-methyl-2-pyridinyl)-1,2-ethanediamine
Inchi Code
1S/C8H13N3/c1-7-3-2-4-8(11-7)10-6-5-9/h2-4H,5-6,9H2,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
DIISTLIQPFNXIB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-146223
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)