ENA413166443
Enamine
(3-bromo-5-methylthiophen-2-yl)trimethylsilane
About This Item
Iupac Name
(3-bromo-5-methylthiophen-2-yl)trimethylsilane
Inchi Code
1S/C8H13BrSSi/c1-6-5-7(9)8(10-6)11(2,3)4/h5H,1-4H3
Clave InChI
VQEYTRPBKLXCDJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141677
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141677
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)