Merck
ENA413166378
Enamine
4-[(2-methoxyethyl)(methyl)amino]pyridine-2-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
210.23
Número MDL:
Iupac Name
4-[(2-methoxyethyl)(methyl)amino]-2-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H14N2O3/c1-12(5-6-15-2)8-3-4-11-9(7-8)10(13)14/h3-4,7H,5-6H2,1-2H3,(H,13,14)
Clave InChI
YRIPALMOFCYREJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141453
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141453
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)