Merck
ENA413165912
Enamine
methyl 3-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)propanoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
206.24
Número MDL:
Iupac Name
methyl 3-(2,3-dihydrobenzofuran-5-yl)propanoate
Inchi Code
1S/C12H14O3/c1-14-12(13)5-3-9-2-4-11-10(8-9)6-7-15-11/h2,4,8H,3,5-7H2,1H3
Clave InChI
KVSVEASORIFESS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141165
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141165
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)