ENA413165401
Enamine
methyl 2-chloro-4-(2-methoxyethoxy)benzoate
About This Item
Iupac Name
methyl 2-chloro-4-(2-methoxyethoxy)benzoate
Inchi Code
1S/C11H13ClO4/c1-14-5-6-16-8-3-4-9(10(12)7-8)11(13)15-2/h3-4,7H,5-6H2,1-2H3
Clave InChI
XTFDSHYPAJQFCH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137631
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)