ENA410542943
Enamine
(6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl)methanamine
About This Item
mp
190-192
Iupac Name
(6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C12H17NO/c1-14-11-5-6-12-9(7-11)3-2-4-10(12)8-13/h5-7,10H,2-4,8,13H2,1H3
Clave InChI
PWCAWOYQXQCEEV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-138590
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)