Merck
ENA410542874
Enamine
N-(prop-2-en-1-yl)-3-(trifluoromethyl)benzene-1-sulfonamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
265.26
Número MDL:
Iupac Name
N-allyl-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C10H10F3NO2S/c1-2-6-14-17(15,16)9-5-3-4-8(7-9)10(11,12)13/h2-5,7,14H,1,6H2
Clave InChI
SIJBEOOBZADTBE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07465
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07465
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)