Merck
ENA410542765
Enamine
3-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)morpholine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
166.22
Número MDL:
Iupac Name
3-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)morpholine
Inchi Code
1S/C9H14N2O/c1-11-5-2-3-9(11)8-7-12-6-4-10-8/h2-3,5,8,10H,4,6-7H2,1H3
Clave InChI
VQDSLKBTXFPOMG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137686
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137686
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)