ENA410542394
Enamine
3-{thieno[3,2-b]pyridin-6-yl}propan-1-ol hydrochloride
About This Item
Iupac Name
3-(thieno[3,2-b]pyridin-6-yl)propan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11NOS.ClH/c12-4-1-2-8-6-10-9(11-7-8)3-5-13-10;/h3,5-7,12H,1-2,4H2;1H
Clave InChI
XFKHNDLXNBDENE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-138898
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)