ENA410496487
Enamine
2-amino-N,4-dimethylpentanamide
About This Item
Iupac Name
2-amino-N,4-dimethylpentanamide
Inchi Code
1S/C7H16N2O/c1-5(2)4-6(8)7(10)9-3/h5-6H,4,8H2,1-3H3,(H,9,10)
Clave InChI
LIBDTAYIDBPBRN-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-57921
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)