ENA408616094
Enamine
4-cyclopropyloxane-4-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
4-cyclopropyltetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H14O3/c10-8(11)9(7-1-2-7)3-5-12-6-4-9/h7H,1-6H2,(H,10,11)
Clave InChI
UXBGITNBLFSMPT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137226
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)