ENA408615942
Enamine
2-(piperidin-1-yl)aniline
About This Item
mp
45-47
Iupac Name
2-(1-piperidinyl)aniline
Inchi Code
1S/C11H16N2/c12-10-6-2-3-7-11(10)13-8-4-1-5-9-13/h2-3,6-7H,1,4-5,8-9,12H2
Clave InChI
OYECAJPUPWFCSL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-02093
Melting Point
45-47
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-02093
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)