Merck
ENA405195007
Enamine
3-methyl-N-(2,2,2-trifluoroethyl)pyridin-2-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
190.17
Número MDL:
Iupac Name
3-methyl-N-(2,2,2-trifluoroethyl)-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C8H9F3N2/c1-6-3-2-4-12-7(6)13-5-8(9,10)11/h2-4H,5H2,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
DADIFWWQUBOKIO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135539
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135539
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)