Merck
ENA405194762
Enamine
6-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
181.66
Número MDL:
Iupac Name
6-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[b]azepine
Inchi Code
1S/C10H12ClN/c11-9-5-3-6-10-8(9)4-1-2-7-12-10/h3,5-6,12H,1-2,4,7H2
Clave InChI
CBLJVSNJJAVSEL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134995
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134995
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)