ENA405194619
Enamine
3,3,3-trifluoro-N-(pyrrolidin-3-yl)propanamide hydrochloride
About This Item
Iupac Name
3,3,3-trifluoro-N-(pyrrolidin-3-yl)propanamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11F3N2O.ClH/c8-7(9,10)3-6(13)12-5-1-2-11-4-5;/h5,11H,1-4H2,(H,12,13);1H
Clave InChI
BBTRNGASIIFZIS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134567
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)