Merck
ENA405194494
Enamine
N-(2,2,2-trifluoro-1-phenylethylidene)hydroxylamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
189.14
mp
79-81
Iupac Name
(1Z)-2,2,2-trifluoro-1-phenylethanone oxime
Inchi Code
1S/C8H6F3NO/c9-8(10,11)7(12-13)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Clave InChI
NHISVNFXHSUWKI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129275
Melting Point
79-81
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129275
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)