Merck
ENA405194277
Enamine
ethyl 5-ethoxy-4-methyl-1,3-oxazole-2-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
199.21
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 5-ethoxy-4-methyl-1,3-oxazole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H13NO4/c1-4-12-8(11)7-10-6(3)9(14-7)13-5-2/h4-5H2,1-3H3
Clave InChI
PQRKGFMROBZFIM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133494
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133494
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)