Merck
ENA405194275
Enamine
[2-(methoxymethyl)phenyl]methanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
152.19
Número MDL:
Iupac Name
[2-(methoxymethyl)phenyl]methanol
Inchi Code
1S/C9H12O2/c1-11-7-9-5-3-2-4-8(9)6-10/h2-5,10H,6-7H2,1H3
Clave InChI
GYPVNVDWCITVPO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133492
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133492
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)