Merck
ENA405194134
Enamine
2-methylquinolin-5-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
159.19
Número MDL:
mp
227-229
Iupac Name
2-methyl-5-quinolinol
Inchi Code
1S/C10H9NO/c1-7-5-6-8-9(11-7)3-2-4-10(8)12/h2-6,12H,1H3
Clave InChI
SCDOECQNQZPWAJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104252
Melting Point
227-229
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104252
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)