ENA402267592
Enamine
1-(6-methylpyridin-2-yl)piperidine-4-carbaldehyde
About This Item
Iupac Name
1-(6-methyl-2-pyridinyl)-4-piperidinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C12H16N2O/c1-10-3-2-4-12(13-10)14-7-5-11(9-15)6-8-14/h2-4,9,11H,5-8H2,1H3
Clave InChI
XBUHJHCKRPGPKB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132175
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)