ENA402267301
Enamine
3-amino-2-methoxybenzamide
About This Item
Iupac Name
3-amino-2-methoxybenzamide
Inchi Code
1S/C8H10N2O2/c1-12-7-5(8(10)11)3-2-4-6(7)9/h2-4H,9H2,1H3,(H2,10,11)
Clave InChI
NUSLOKIITLKOIK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-131359
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-131359
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)