Merck
ENA402267273
Enamine
2-[4-(cyclopropanesulfonyl)piperazin-1-yl]ethan-1-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
234.32
Número MDL:
Iupac Name
2-[4-(cyclopropylsulfonyl)-1-piperazinyl]ethanol
Inchi Code
1S/C9H18N2O3S/c12-8-7-10-3-5-11(6-4-10)15(13,14)9-1-2-9/h9,12H,1-8H2
Clave InChI
KJEZKUDGBNGWPP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-131231
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-131231
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)