Merck
ENA402267060
Enamine
2-amino-1,3-oxazole-4-carboxamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
127.1
Número MDL:
mp
216-220
Iupac Name
2-amino-1,3-oxazole-4-carboxamide
Inchi Code
1S/C4H5N3O2/c5-3(8)2-1-9-4(6)7-2/h1H,(H2,5,8)(H2,6,7)
Clave InChI
DMUQIMMDFYYYNS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118359
Melting Point
216-220
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118359
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)